Få mere at vide
Platin Rhodium gaze, 80 mesh vævet af 0,076 mm (0,003 tommer) dia wire, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048964
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11366628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012217.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gaze af platin-rhodiumlegering tjener som en katalysator i oxidationen af ammoniakken fra Haber-processen med atmosfærisk oxygen til fremstilling af nitrogenoxid og efterfølgende salpetersyre, som bruges til fremstilling af nitrogengødning, ammoniumnitrat, adipinsyre og toluendiisocyanat for polyurethanesor. Det har høj grad af kemisk inertitet og stabilitet ved meget høje temperaturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Rhodium gauze
Navn note Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Rh; 90:10 wt%
Mængde 25 x 25 mm
Maskestørrelse 80 Mesh
Lugt Odorless
Vægt ≈0.39g/25x25mm
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00198186
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.9%