Få mere at vide
Platin Rhodium gaze, 80 mesh vævet af 0,076 mm (0,003 tommer) dia wire, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Gaze af platin-rhodiumlegering tjener som en katalysator i oxidationen af ammoniakken fra Haber-processen med atmosfærisk oxygen til fremstilling af nitrogenoxid og efterfølgende salpetersyre, som bruges til fremstilling af nitrogengødning, ammoniumnitrat, adipinsyre og toluendiisocyanat for polyurethanesor. Det har høj grad af kemisk inertitet og stabilitet ved meget høje temperaturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum Rhodium gauze |
| Navn note | Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pt:Rh; 90:10 wt% |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Maskestørrelse | 80 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.39g/25x25mm |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00198186 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Vis mere |