Få mere at vide
Platinum Rhodium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11364767
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11364767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041810.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Rhodium foil
Navn note 0.1mm (0.004 in.) thick
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Rh; 90:10 wt%
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.25g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00198186
Procent renhed 99.9%