Få mere at vide
Platin Rhodium folie, 0,05 mm (0,002 in.) tyk, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051706
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11354767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041809.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Platin Rhodiumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis) bruges i glasindustrien til ovnforinger og komplekse fremstillinger. Det bruges også som pletteringsmateriale. Desuden fungerer det som en katalysator og som en standard for kalibrering af uædle metal termoelementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Rhodium foil
Navn note 0.05mm (0.002 in.) thick
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Rh; 90:10 wt%
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.62g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metals basis)
MDL nummer MFCD00198186
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.9%