Få mere at vide
Platin Rhodium folie, 0,05 mm (0,002 in.) tyk, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Platin Rhodiumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis) bruges i glasindustrien til ovnforinger og komplekse fremstillinger. Det bruges også som pletteringsmateriale. Desuden fungerer det som en katalysator og som en standard for kalibrering af uædle metal termoelementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum Rhodium foil |
| Navn note | 0.05mm (0.002 in.) thick |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pt:Rh; 90:10 wt% |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.62g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| MDL nummer | MFCD00198186 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Vis mere |