Få mere at vide
Platin Rhodium folie, 0,05 mm (0,002 in.) tyk, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345939
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345939 50 x 50 mm Hver
11354767 25 x 25 mm 25mm
11344767 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041809.FI
Request Bulk or Custom Format
Platin Rhodiumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis) bruges i glasindustrien til ovnforinger og komplekse fremstillinger. Det bruges også som pletteringsmateriale. Desuden fungerer det som en katalysator og som en standard for kalibrering af uædle metal termoelementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Rhodium foil
Navn note 0.05mm (0.002 in.) thick
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Rh; 90:10 wt%
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.62g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00198186
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.9%