Få mere at vide
Platinum Rhodium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7076408
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11384767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041811.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used as a standard for calibration of base metal thermocouples. It is also used in the glass industry for furnace linings and complex fabrications. | Pt:Rh; 80:20 wt%
Platin Rhodium folie bruges som standard til kalibrering af uædle metal termoelementer. Det bruges også i glasindustrien til ovnforinger og komplekse fremstillinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Rhodium foil
Mængde 25 x 25 mm
Molekylær formel Pt:Rh; 80:20 wt%
MDL nummer MFCD00198186
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.9%
Emballage Tube