Få mere at vide
Platinum Rhodium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Platin Rhodium folie bruges som standard til kalibrering af uædle metal termoelementer. Det bruges også i glasindustrien til ovnforinger og komplekse fremstillinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum Rhodium foil |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Molekylær formel | Pt:Rh; 80:20 wt% |
| MDL nummer | MFCD00198186 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Procent renhed | 99.9% |
| Emballage | Rør |