Få mere at vide
Platin Rhodiumfolie, 0,025 mm tyk, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11335939
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335939 50 x 50 mm Hver
11334767 25 x 25 mm 25mm
11324767 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041808.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Platin Rhodiumfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis) bruges som standard til kalibrering af termoelementer af uædle metal. Det bruges også i glasindustrien til ovnforinger og komplekse fremstillinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Rhodium foil
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) tyk
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Rh; 90:10 wt%
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,31g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00198186
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.9%