Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningselektrodetråd
Artikelnummer. p-8007910 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
1m x 0,2 mm
500 x 0,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11817583
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningselektrodetråd er et tilbehør til brug med Verti-Gel Maxi, 2-Gel og 4-Gel elektroforesesystem.
  • Fremstillet af platin
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Hovedtyper af 80 x 100 mm og 100 x 100 mm Precast Gel
Type Udskiftning af elektrodeledning
Materiale Platin
Dimensioner (L x B) 500 x 0,2 mm