Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningselektrodetråd
Artikelnummer. 11817583 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1m x 0,2 mm
500 x 0,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11817583 500 x 0,2 mm Hver
11887803 1m x 0,2 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11817583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    669.00 DKK
    638.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.42 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningselektrodetråd er et tilbehør til brug med Verti-Gel Maxi, 2-Gel og 4-Gel elektroforesesystem.
  • Fremstillet af platin
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Hovedtyper af 80 x 100 mm og 100 x 100 mm Precast Gel
Type Udskiftning af elektrodeledning
Materiale Platin
Dimensioner (L x B) 500 x 0,2 mm