Få mere at vide
Platinum powder, amorphous, APS <3 micron, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11304237
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11304237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036704.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Platinum powder, 99.9%, Pt, CAS Number-7440-06-4, platinum, metal, black, metal, platino, platine, iv ion, sponge, platinum, elemental, platin german, platin, 5g, (metals basis), CHEBI:33400, Hazard Class: 4.1; Packaging Group: III, 231-116-1, H228, P210-P240-P241-P280-P370+P378q | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum powder
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%