Få mere at vide
Platinpulver, -325 mesh, 99,9+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11348827
Skift visning
Mængde:
0.1 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348827 0.1 g 0.1g
11328827 1 g 1g
11338827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038374.77
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum powder
Fysisk form Pulver
Mængde 0.1 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.9%