Få mere at vide
Platinpulver, -22 mesh, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370899
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370899 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11370899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010672.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 7440-06-4
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6-4-7440
Mængde 25 g
Procent renhed 99.99%