Få mere at vide
Platinum powder, -22 mesh, Premion™, 99.99% (metals basis) Artikelnummer.: 11390899
Platinum powder, -22 mesh, Premion™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11390899
1 g, 1g
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11390899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010672.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-06-4
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum powder
Farve Sølv-Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion™
Lugt Odorless
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT15L038 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/07/2025 Artikelnummer010672.01,010672.14,010672.03,010672.06
PartinummerS07K045 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/06/2024 Artikelnummer010672.01,010672.03,010672.14,010672.06
PartinummerX18I022 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/10/2022 Artikelnummer010672.01,010672.03,010672.14,010674.88,010672.06
PartinummerN24G052 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2022 Artikelnummer010672.01,010672.03,010672.14,010674.88,010672.06
PartinummerW28G051 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer010672.01,010672.03,010672.14,010674.88,010672.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Platinum powder, -22 mesh, Premion™, 99.99% (metals basis) >