Få mere at vide
Platinum powder, -200+400 mesh, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. 15437325
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
Artikelnummer. 15437325
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046830.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum powder
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.98%