Få mere at vide
Platin, plasma standardopløsning, Specpure™ Pt 10.000 μg/ml
Beskrivelse
Platin, plasma standardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Lugt | Karakteristik |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| Type | Analytisk standard |
| Mængde | 500 mL |
| Grad | Specpure |