Få mere at vide
Platin, plasma standardopløsning, Specpure™ 1000 μg/ml
Product Code. 11430340
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11430340 500 mL 500ml
11331379 50 mL 50ml
11321379 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11430340 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013827.AP
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Platin, plasmastandardløsning anvendes som standardløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Den anvendes også som en standardløsning med ét element til plasmaemissionsspektrometri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-06-4 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Platinum
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Blandet med vand
Type Analytisk standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrochloric acid: 20.0%; Antimony: 0.1%; Water: 79.9%