Få mere at vide
Platin pasta, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824876
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11430141
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038316.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: 900 - 1000m 2 Standard, reduceret, nominelt 50% vandvåd
Platin bruges i katalysatorer, laboratorieudstyr, elektrisk applikation og elektroder, platinmodstandstermometre, tandlægeudstyr og smykker. Det bruges også i glasfiberapplikationer, kemisk behandling, terrængående køretøjer og brændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 3% on activated carbon powder
Farve Sort
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in aqua regia. Insoluble in water and acid.
Lugt Odorless
Udseende Black powder