Få mere at vide
Platin, 3% på aktivt kul-pulver, standard, reduceret, nominelt 50% vådvandspulver
Artikelnummer. 11430141
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430141 5 g 5g
11324437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430141 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038316.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: 900 - 1000m2 Standard, reduceret, nominelt 50% vand vådt | CAS: 7440-6-6
Platin bruges i katalysatorer, laboratorieudstyr, elektrisk applikation og elektroder, platinmodstandstermometre, tandlægeudstyr og smykker. Det bruges også i glasfiberapplikationer, kemisk behandling, terrængående køretøjer og brændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 3% på aktivt kulpulver
Farve Sort
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Udseende Sort krudt
Opløselighedsinformation Opløselig i aqua regia. Uopløseligt i vand og syre.