Få mere at vide
Platin på kulstof (10 vægt %) TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| CAS | 7440-06-4 |
| Molekylær formel | Pt |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Pt |
| InChI formel | InChI=1S/Pt |
| SMIL | [Pt] |
| IUPAC navn | platin |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.08 |
| Formel vægt | 194.965 |