Få mere at vide
Platinum, nominally 40%, Ruthenium nominally 20% on 50% compressed carbon black, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15403935
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15403935
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045039.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00798552
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note Nominally 40%, Ruthenium nominally 20% on 50% compressed carbon black, HiSPEC™ 10300
Mængde 1 g
FN nummer UN1325