Få mere at vide
Platin, nominelt 10% på kønrøg, HiSPEC™ 2000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370548
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
Artikelnummer. 11370548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043876.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7440-6-6
Platin sort fungerer almindeligvis som en katalysator i kemiske reaktioner, som en katalysator i biler og i olieindustrien som en katalysator. Det katalyserer også kraftigt nedbrydningen af hydrogenperoxid til vand og ilt. Det bruges flittigt som laboratorieudstyr, elektriske kontakter, elektroder, platinmodstandstermometre, tandlægeudstyr og smykker. Forbindelser indeholdende platin (cisplatin, oxaliplatin og carboplatin) anvendes i kemoterapi mod visse typer kræft og anvendes også som forureningsbekæmpende katalysatorer til benzin- og dieselkøretøjer og til kontrol af emissioner af organiske stoffer og dinitrogenoxider fra industrielle installationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note Nominally 10% on carbon black, HiSPEC™ 2000
Lugt Odorless
Mængde 2 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Soluble in aqua regia but insoluble in hydrochloric and nitric acids.