Få mere at vide
Platinum(IV) sulfide, Pt 74.8% min
Beskrivelse
Ultra høj renhed og høj renhed sammensætninger af platinsulfid forbedrer både optisk kvalitet og anvendelighed som videnskabelige standarder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) sulfide |
| Smeltepunkt | 225°C to 250°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 259.22 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pt 74.8% min. |