Få mere at vide
Platinum (IV) Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) oxide |
| CAS | 1314-15-4 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | O2 Pt |
| Synonym | Platinum dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/2O.Pt |
| SMIL | O=[Pt]=O |
| IUPAC navn | dioxoplatinum |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.0768 |
| Formel vægt | 226.9546 |