Få mere at vide
Platin(IV) oxid monohydrat, Adams Catalyst, Pt 75% min
Beskrivelse
Hydrogeneringskatalysator. Velegnet til reduktion af dobbelt- og tredobbeltbindinger, aromater, carbonyler, nitriler og nitrogrupper Platin(IV)oxidmonohydrat bruges som katalysator i hydrogenerings-, hydrogenolyse-, dehydrogenerings- og oxidationsreaktioner i organisk syntese. Det finder også anvendelse i keramisk industri, uorganisk kemi og i kemisk syntese. Det bruges til selektiv reduktion af alkener uden at reducere nitrogruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Hydrogeneringskatalysator
- Velegnet til reduktion af dobbelt- og tredobbeltbindinger, aromater, carbonyler, nitriler og nitrogrupper
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) oxide monohydrate |
| Smeltepunkt | 450 °C |
| Navn note | Adams Katalysator |
| Farve | Sort til Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Lineær formel | PtO2·H2O |
| FN nummer | UN1479 |
| Merck Index | 14,7527 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand, syre, aqua regia. Opløselig i vand og kaustisk potashopløsning; Uopløselig i alkohol, syre og aqua regia. |
| Vis mere |