Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) oxide monohydrate |
| Farve | Brun til sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 mg |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Lineær formel | PtO2·H2O |
| Fieser | 01,890 |
| Merck Index | 10, 7398 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i kondenssyrer og i dil.sol. af Koh |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Platinum(IV) oxide monohydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.