Få mere at vide
Platinum(IV) oxide monohydrate, 99.8%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10276600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10276600
Brand: Thermo Scientific Acros 211930010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12137-21-2
Molekylær formel H2O3Pt
Molekylvægt (g/mol) 245.10
MDL nummer MFCD00066964
InChI nøgle SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
PubChem CID 11139377
SMIL O.O=[Pt]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide monohydrate
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.8%
Lineær formel PtO2·H2O
Fieser 01,890
Merck Index 10, 7398
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh
IUPAC navn dioxoplatinhydrat
Formel vægt 245.1
Procent renhed 99.80%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(IV) oxide monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.