Få mere at vide
Platinum(IV) oxide monohydrate, 99.8%, (trace metal basis)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) oxide monohydrate |
| Farve | Brun til sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Lineær formel | PtO2·H2O |
| Fieser | 01,890 |
| Merck Index | 10, 7398 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh |
| IUPAC navn | dioxoplatinhydrat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Platinum(IV) oxide monohydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.