Få mere at vide
Platinum(IV) oxide hydrate, typical Pt-content 79-84%
Artikelnummer. p-42900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10552231
Brand: Thermo Scientific Acros 211920010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52785-06-5
Molekylær formel O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 227.08
MDL nummer MFCD00066964
InChI nøgle YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Adams' catalyst
IUPAC navn dioxoplatin
SMIL O=[Pt]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide hydrate
Smeltepunkt 450.0°C
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Lineær formel PtO2
FN nummer 1479
Fieser 01,890; 15,268
Merck Index 14, 7527
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
Formel vægt 227.09
Procent renhed 79 to 84% Pt
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.