Få mere at vide
Platinum(IV) oxide hydrate, typical Pt-content 79-84%
Artikelnummer. 10753211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753211 5 g Glasflaske 5g
10552231 1 g Glasflaske 1g
10629103 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10753211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211920050
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52785-06-5
Molekylær formel O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 227.08
MDL nummer MFCD00066964
InChI nøgle YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Adams' catalyst
IUPAC navn dioxoplatin
SMIL O=[Pt]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide hydrate
Smeltepunkt 450.0°C
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lineær formel PtO2
FN nummer 1479
Fieser 01,890; 15,268
Merck Index 14, 7527
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
Formel vægt 227.09
Procent renhed 79 to 84% Pt
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.