Få mere at vide
Platinum(IV) oxide hydrate, 99.9% (metals basis), Pt 71-75%
Artikelnummer. p-7048625
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11311698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011049.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
Platin(IV)oxidhydrat anvendes til omdannelse af ketoner til methylener ved hydrogenolyse af enoltriflater under neutrale forhold. Det bruges som katalysator til hydrosilylering af olefiner med forskellige alkyldialkoxysilaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52785-06-5
Molekylær formel O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 227.08
MDL nummer MFCD00066964
InChI nøgle YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dioxoplatin
SMIL O=[Pt]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide hydrate
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PtO2·xH2O
FN nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Formel vægt 227.09 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 71 to 75%