Få mere at vide
Platinum(IV) oxide hydrate, 99.9% (metals basis), Pt 71-75%
Artikelnummer. 11331698
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331698 1 g 1g
11311698 0.25 g 0.25g
11321698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011049.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
Platin(IV)oxidhydrat anvendes til omdannelse af ketoner til methylener ved hydrogenolyse af enoltriflater under neutrale forhold. Det bruges som katalysator til hydrosilylering af olefiner med forskellige alkyldialkoxysilaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52785-06-5
Molekylær formel O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 227.08
MDL nummer MFCD00066964
InChI nøgle YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dioxoplatin
SMIL O=[Pt]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide hydrate
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PtO2·xH2O
FN nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in concentrated acids and dilute solution of potassium hydroxide. Slightly soluble in acetone and chloroform.
Formel vægt 227.09 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 71 to 75%