Få mere at vide
Platinum(IV) oxide hydrate, 99.9% (metals basis), Pt 71-75%
Beskrivelse
Platin(IV)oxidhydrat anvendes til omdannelse af ketoner til methylener ved hydrogenolyse af enoltriflater under neutrale forhold. Det bruges som katalysator til hydrosilylering af olefiner med forskellige alkyldialkoxysilaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) oxide hydrate |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 0.25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | PtO2·xH2O |
| FN nummer | UN1479 |
| Merck Index | 14,7527 |
| Formel vægt | 227.09 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |