Få mere at vide
Platinum(IV) oxide, anhydrous, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 84.4% min
Artikelnummer. p-7051075
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11343998
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040402.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Platin(IV)oxid bruges som katalysator til hydrogeneringsreaktioner. Det anvendes til hydrogenering af alkener til alkaner, nitroforbindelser til aminer og ketoner til alkoholer. Det er også involveret i hydrogenolysen af cyclopropylgruppe til en isopropylgruppe og i selektiv oxidation af primære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-15-4
Molekylær formel O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 227.08
MDL nummer MFCD00011184
InChI nøgle YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dioxoplatin
SMIL O=[Pt]=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide
Smeltepunkt 450°C
Navn note Anhydrous
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PtO2
FN nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Opløselighedsinformation Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia.
Formel vægt 227.09
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 84.4% min.
Lugt Odorless
Tæthed 10.2 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt