Få mere at vide
Platinum(IV) oxide, anhydrous, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 84.4% min
Artikelnummer. 11363998
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363998 1 g 1g
11343998 0.25 g 0.25g
11353998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040402.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Platin(IV)oxid bruges som katalysator til hydrogeneringsreaktioner. Det anvendes til hydrogenering af alkener til alkaner, nitroforbindelser til aminer og ketoner til alkoholer. Det er også involveret i hydrogenolysen af cyclopropylgruppe til en isopropylgruppe og i selektiv oxidation af primære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-15-4
Molekylær formel O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 227.08
MDL nummer MFCD00011184
InChI nøgle YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dioxoplatin
SMIL O=[Pt]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide
Smeltepunkt 450°C
Navn note Anhydrous
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PtO2
FN nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Opløselighedsinformation Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia.
Formel vægt 227.09
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 84.4% min.
Lugt Odorless
Tæthed 10.2 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(IV) oxide, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Platinum oxide