Få mere at vide
Platinum(IV) oxide, anhydrous, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 84.4% min
Beskrivelse
Platin(IV)oxid bruges som katalysator til hydrogeneringsreaktioner. Det anvendes til hydrogenering af alkener til alkaner, nitroforbindelser til aminer og ketoner til alkoholer. Det er også involveret i hydrogenolysen af cyclopropylgruppe til en isopropylgruppe og i selektiv oxidation af primære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 450°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 0.25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | PtO2 |
| FN nummer | UN1479 |
| Merck Index | 14,7527 |
| Vis mere |