Få mere at vide
Platinum(IV) oxide, 83% Pt
Artikelnummer. 10606683 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10606683
Brand: Thermo Scientific Acros 195320050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-15-4
Molekylær formel O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 227.08
MDL nummer MFCD00011184
InChI nøgle YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Adams' catalyst
IUPAC navn dioxoplatin
SMIL O=[Pt]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide
Smeltepunkt 450.0°C
Navn note 83% Pt
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lineær formel PtO2
FN nummer 1479
Merck Index 15, 7642
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 227.09
Procent renhed 83% (Pt)