Få mere at vide
Platinum(IV) oxide, 83% Pt
Artikelnummer. 10563941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10563941 1 g Glasflaske 1g
10606683 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10563941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195320010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-15-4
Molekylær formel O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 227.08
MDL nummer MFCD00011184
InChI nøgle YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Adams' catalyst
IUPAC navn dioxoplatin
SMIL O=[Pt]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) oxide
Smeltepunkt 450.0°C
Navn note 83% Pt
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Lineær formel PtO2
FN nummer 1479
Merck Index 15, 7642
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 227.09
Procent renhed 83% (Pt)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(IV) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.