Få mere at vide
Platinum(IV) iodide, 99.95% (Metals basis), Pt 27.3% min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. p-4782064
Mængde:
0.25 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11313998
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040401.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-46-7
Molekylær formel I4Pt
MDL nummer MFCD00016292
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) iodide
Farve Black
Fysisk form Powder
Mængde 0.25 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Formel vægt 702.7
Udseende Black powder