Få mere at vide
Platinum(IV) iodide, 99.95% (Metals basis), Pt 27.3% min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11323998
Skift visning
Mængde:
0.25 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323998 5 g 5g
11313998 0.25 g 0.25g
11333998 5 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040401.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-46-7
Molekylær formel I4Pt
MDL nummer MFCD00016292
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) iodide
Smeltepunkt 130°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Decomposes in water. Soluble in alcohol,acetone,alkali,HI,KI,liquid NH3
Formel vægt 702.7
Udseende Black powder
Tæthed 6.06