Få mere at vide
Platinum(Iv) Dioxide, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10599000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Vial
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10599000 1 g Vial 1g
1 options
Artikelnummer. 10599000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/3652/43
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 450°C
CAS 1314-15-4
Farve Brown
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 g
Molekylær formel O2Pt
MDL nummer MFCD00011184
InChI nøgle YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Pt]=O
IUPAC navn dioxoplatinum
Molekylvægt (g/mol) 227.08
Formel vægt 227.09g/mol
Emballage Vial
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(IV) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.