Få mere at vide
Platinum(IV) chloride, Premion™, 99.99+% (metals basis), Pt 57% min
Artikelnummer. p-7076452
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11340298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043703.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in electroplating, as a catalyst and analytical reagent. Also used in the production of semiconductor epitaxy, diffusion process. | CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
Platin(IV)chlorid bruges til galvanisering, som katalysator og analytisk reagens. Bruges også til fremstilling af halvlederepitaksi, diffusionsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-96-1
Molekylær formel Cl4Pt
Molekylvægt (g/mol) 336.88
MDL nummer MFCD00011182
InChI nøgle FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC navn tetrachlorplatin
SMIL Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) chloride
Smeltepunkt 370°C (dec.)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Opløselighedsinformation Soluble in water ( 587g/L ),acetone,slightly soluble in ethanol,ammonia. Insoluble in ether.
Formel vægt 336.9
Procent renhed ≥99.99%
Emballage Glasflaske
Følsomhed Hygroscopic
Specifik vægtfylde 4.303
Tæthed 4.303