Få mere at vide
Platinum(IV) chloride, Premion™, 99.99+% (metals basis), Pt 57% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445220
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445220 5 g 5g
11435220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044503.06
Request Bulk or Custom Format
Platin(IV)chlorid bruges som katalysator og analytisk reagens. Yderligere bruges det til fremstilling af halvlederepitaksi og i galvaniseringsprocessen. Det er involveret i fremstillingen af platin(II)chlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-96-1
Molekylær formel Cl4Pt
Molekylvægt (g/mol) 336.88
MDL nummer MFCD00011182
InChI nøgle FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC navn tetrachlorplatin
SMIL Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum (IV) chloride
Smeltepunkt 370°C (decomposition)
Farve Brun
Fysisk form Crystalline Soluble
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2923
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol and insoluble in ether.
Formel vægt 336.9
Procent renhed ≥99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 57% min
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.303 g/mL