Få mere at vide
Platinum(IV) chloride, Premion™, 99.99+% (metals basis), Pt 57% min
Beskrivelse
Platin(IV)chlorid bruges til galvanisering, som katalysator og analytisk reagens. Bruges også til fremstilling af halvlederepitaksi, diffusionsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) chloride |
| Smeltepunkt | 370°C (dec.) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water ( 587g/L ),acetone,slightly soluble in ethanol,ammonia. Insoluble in ether. |
| Formel vægt | 336.9 |
| Procent renhed | ≥99.99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |