Få mere at vide
Platinum(IV) chloride, 99%
Artikelnummer. 10685832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10685832
Brand: Thermo Scientific Acros 195400010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-96-1
Molekylær formel Cl4Pt
Molekylvægt (g/mol) 336.88
MDL nummer MFCD00011182
InChI nøgle FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC navn tetrachlorplatin
SMIL Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) chloride
Smeltepunkt 370.0°C
Navn note 99%
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel PtCl4
Opløselighedsinformation Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Formel vægt 336.89
Procent renhed 99%