Få mere at vide
Platinum(IV) chloride, 99%
Artikelnummer. 10371004 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10371004 250 mg Glasflaske 250mg
10685832 1 g Glasflaske 1g
10541451 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10371004 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195402500
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-96-1
Molekylær formel Cl4Pt
Molekylvægt (g/mol) 336.88
MDL nummer MFCD00011182
InChI nøgle FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC navn tetrachlorplatin
SMIL Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) chloride
Smeltepunkt 370.0°C
Navn note 99%
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 250 mg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel PtCl4
Opløselighedsinformation Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Formel vægt 336.89
Procent renhed 99%