Få mere at vide
Platinum(IV) chloride, 99.9% (metals basis), Pt 57% min
Beskrivelse
Platin(IV)chlorid bruges som katalysator og analytisk reagens. Yderligere bruges det til fremstilling af halvlederepitaksi og i galvaniseringsprocessen. Det er involveret i fremstillingen af platin(II)chlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) chloride |
| Smeltepunkt | 370°C (decomposition) |
| Navn note | Pt 57% min. |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol and insoluble in ether. |
| Formel vægt | 336.9 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |