Få mere at vide
Platinum(IV) chloride, 99.9% (metals basis), Pt 57% min
Artikelnummer. 11331688
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331688 1 g 1g
11321688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011045.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
Platin(IV)chlorid bruges som katalysator og analytisk reagens. Yderligere bruges det til fremstilling af halvlederepitaksi og i galvaniseringsprocessen. Det er involveret i fremstillingen af platin(II)chlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-96-1
Molekylær formel Cl4Pt
Molekylvægt (g/mol) 336.88
MDL nummer MFCD00011182
InChI nøgle FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC navn tetrachlorplatin
SMIL Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(IV) chloride
Smeltepunkt 370°C (decomposition)
Navn note Pt 57% min.
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol and insoluble in ether.
Formel vægt 336.9
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.303