Få mere at vide
Platin(IV)bromid, 99,99% (metalbasis), Pt 37,1% min. Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Platin(IV)bromid kan bruges som et analytisk reagens til at teste for tilstedeværelsen af cæsium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(IV) bromide |
| Smeltepunkt | 180°C (decomposition) |
| Farve | Brun til sort |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | PtBr4 |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 514.73 |
| Vis mere |